Stampa…
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200335-1G PC200335-500MG
APOSPC200335-1GEA 248 EUR
APOSPC200335-1G APOSPC200335-500MG
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt
Formula: C₅H₁₁BF₃NO
Peso molecolare: 168,95 g/mol
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20134168
CAS Number: 1268340-94-8