N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₇F₃INO₂ Punto di fusione: 143…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06408815 CAS Number: 874814-76-3 |