Stampa…
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
PC200333-1G PC200333-500MG
APOSPC200333-1GEA 181 EUR
APOSPC200333-1G APOSPC200333-500MG
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formula: C₉H₈BrFO₃
Punto di fusione: 36…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20482372
CAS Number: 1007455-22-2