Stampa…
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
PC200332-1G PC200332-500MG
APOSPC200332-1GEA 248 EUR
APOSPC200332-1G APOSPC200332-500MG
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈FNO₅
Peso molecolare: 229,17 g/mol
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921594
CAS Number: 159768-50-0