Stampa…
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC200331-1G PC200331-500MG
APOSPC200331-1GEA 248 EUR
APOSPC200331-1G APOSPC200331-500MG
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Formula: C₉H₉FN₄
Punto di fusione: 145…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921599
CAS Number: 1353878-22-4