Stampa…
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200327-500MG PC200327-1G
APOSPC200327-500MGEA 528 EUR
APOSPC200327-500MG APOSPC200327-1G
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂
Punto di fusione: 219…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12498719
CAS Number: 1171919-18-8