tert-Butyl-4-[(2-fluoro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₆H₂₀FN₃O₅ Punto di fusione: 117…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22373671 CAS Number: 1379526-99-4 |