5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₁H₁₀FNO₂ Punto di fusione: 45…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20921611 CAS Number: 218301-23-6 |