Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇F₃N₂O₃ Punto di fusione: 181…182 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12498703 CAS Number: 932041-12-8 |