Stampa…
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-methoxybenzoate
PC200313-10G PC200313-1G PC200313-5G
APOSPC200313-10GEA 265 EUR
APOSPC200313-10G APOSPC200313-1G APOSPC200313-5G
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Methyl-4-fluoro-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184,17 g/mol
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203732
CAS Number: 74385-37-8