Stampa…
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200307-500MG PC200307-1G
APOSPC200307-500MGEA 510 EUR
APOSPC200307-500MG APOSPC200307-1G
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₉H₆ClF₃N₄
Punto di fusione: 167…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622823
CAS Number: 1242267-93-1