Stampa…
2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200306-1G PC200306-500MG
APOSPC200306-1GEA 590 EUR
APOSPC200306-1G APOSPC200306-500MG
2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-6-isopropyl-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formula: C₁₁H₉ClF₃N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14581653
CAS Number: 1203897-93-1