Stampa…
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200305-1G PC200305-500MG
APOSPC200305-1GEA 1090 EUR
APOSPC200305-1G APOSPC200305-500MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501683
CAS Number: 1092343-70-8