Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC200303-1G PC200303-500MG
APOSPC200303-1GEA 724 EUR
APOSPC200303-1G APOSPC200303-500MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Peso molecolare: 225.56 g/mol
Punto di fusione: 105 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14581664
CAS Number: 796090-27-2