Stampa…
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC200302-1G PC200302-500MG
APOSPC200302-1GEA 724 EUR
APOSPC200302-1G APOSPC200302-500MG
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[3-Chloro-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 211,57 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C/0,9mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622807
CAS Number: 1228182-61-3