Stampa…
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC200301-1G PC200301-500MG
APOSPC200301-1GEA 982 EUR
APOSPC200301-1G APOSPC200301-500MG
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol 95+%
[2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methanol
Formula: C₈H₅F₆NO
Peso molecolare: 245,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921614
CAS Number: 1353878-03-1