Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)isonicotinate
Formula:
C₁₀H₇F₆NO₂ Punto di fusione: 41…43 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17015230 CAS Number: 1280520-88-8 |