Stampa…
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200299-1G PC200299-500MG
APOSPC200299-1GEA 626 EUR
APOSPC200299-1G APOSPC200299-500MG
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₁₃F₃N₂O₃
Punto di fusione: 303…304 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921578
CAS Number: 1353877-93-6