Stampa…
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200298-1G PC200298-500MG
APOSPC200298-1GEA 1070 EUR
APOSPC200298-1G APOSPC200298-500MG
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-3-chloro-2-piperazino-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formula: C₁₂H₁₃ClF₃N₃O₂
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025894
CAS Number: 1147979-45-0