Stampa…
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200295-1G PC200295-500MG
APOSPC200295-1GEA 626 EUR
APOSPC200295-1G APOSPC200295-500MG
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Methyl-2-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formula: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Punto di fusione: 131…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12498715
CAS Number: 1171919-10-0