Stampa…
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dihydro-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-2H-indol-2-one
PC200294-1G PC200294-500MG
APOSPC200294-1GEA 626 EUR
APOSPC200294-1G APOSPC200294-500MG
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formula: C₁₀H₈F₃NO₂
Peso molecolare: 231,18 g/mol
Punto di fusione: 226…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922678
CAS Number: 1190198-26-5