N-Methyl-2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₈F₃N₃ Punto di fusione: 143…144 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08762128 CAS Number: 929418-48-4 |