Ethyl-3-chloro-4-(trifluoromethyl)picolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₉H₇ClF₃NO₂ Punto di ebollizione: 74…76 °C/0,3mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14581663 CAS Number: 1198475-44-3 |