4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₅F₃N₄ Punto di fusione: 170…172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18261252 CAS Number: 1211579-79-1 |