3-Bromo-4-fluoro-7-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₃BrFN₃O₂ Punto di fusione: 197…199 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20444429 CAS Number: 1353877-95-8 |