Stampa…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200289-1G PC200289-500MG
APOSPC200289-1GEA 626 EUR
APOSPC200289-1G APOSPC200289-500MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₆H₄F₃N₃
Punto di fusione: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12403326
CAS Number: 1049772-79-3