2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200288-1G
PC200288-500MG
APOSPC200288-1GEA
471
EUR
APOSPC200288-1G
APOSPC200288-500MG
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
2-Chloro-3-[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]pyridine
Formula:
C₈H₃ClF₃N₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14581666 CAS Number: 1203898-23-0 |