Stampa…
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200286-1G PC200286-500MG
APOSPC200286-1GEA 471 EUR
APOSPC200286-1G APOSPC200286-500MG
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Formula: C₁₅H₁₂F₃NO₃
Peso molecolare: 311,26 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193104
CAS Number: 1192263-87-8