Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200285-1G PC200285-500MG PC200285-5G
APOSPC200285-1GEA 244 EUR
APOSPC200285-1G APOSPC200285-500MG APOSPC200285-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formula: C₉H₄ClF₃N₂
Peso molecolare: 232,5900 g/mol
Punto di fusione: 65…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793683
CAS Number: 52353-35-2