Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
PC200283-1G PC200283-250MG
APOSPC200283-1GEA 440 EUR
APOSPC200283-1G APOSPC200283-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-4-piperidinyl ether
Formula: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
Peso molecolare: 280.68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11553058
CAS Number: 1092352-80-1