Stampa…
Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200282-1G PC200282-500MG
APOSPC200282-1GEA 633 EUR
APOSPC200282-1G APOSPC200282-500MG
Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-2,6-dioxo-5-(trifluoromethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₇H₅F₃N₂O₄
Peso molecolare: 238,12 g/mol
Punto di fusione: 225…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922685
CAS Number: 936476-63-0