Stampa…
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200281-1G PC200281-500MG
APOSPC200281-1GEA 471 EUR
APOSPC200281-1G APOSPC200281-500MG
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Methyl-4-[(E)-[(2-chloropyridin-3-yl)methylidene]amino]-3-fluorobenzoate
Formula: C₁₄H₁₀ClFN₂O₂
Punto di fusione: 132…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18904318
CAS Number: 1296225-23-4