Stampa…
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(6-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine
PC200280-1G PC200280-500MG
APOSPC200280-1GEA 364 EUR
APOSPC200280-1G APOSPC200280-500MG
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
1-[6-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazine
Formula: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Peso molecolare: 265,67 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00892750
CAS Number: 132834-56-1