Stampa…
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
PC200279-1G PC200279-500MG
APOSPC200279-1GEA 519 EUR
APOSPC200279-1G APOSPC200279-500MG
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
4-(1-Methylhydrazino)-2-(trifluoromethyl)quinazoline
Formula: C₁₀H₉F₃N₄
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793700
CAS Number: 303148-88-1