Stampa…
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC200278-1G PC200278-500MG
APOSPC200278-1GEA 519 EUR
APOSPC200278-1G APOSPC200278-500MG
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Methoxy-2-(methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₈H₇F₃N₂O₃S
Punto di fusione: 158…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827810
CAS Number: 1186404-89-6