Stampa…
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
PC200276-1G PC200276-500MG
APOSPC200276-1GEA 519 EUR
APOSPC200276-1G APOSPC200276-500MG
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
3-Iodo-5-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₁₀H₇F₃INO
Punto di fusione: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12498701
CAS Number: 1171918-93-6