Stampa…
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200273-1G PC200273-500MG
APOSPC200273-1GEA 519 EUR
APOSPC200273-1G APOSPC200273-500MG
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Methoxy-4-piperazino-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₀H₁₃F₃N₄O
Peso molecolare: 262,24 g/mol
Punto di fusione: 101…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100216
CAS Number: 1048912-73-7