Stampa…
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC200270-1G PC200270-500MG
APOSPC200270-1GEA 364 EUR
APOSPC200270-1G APOSPC200270-500MG
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₆H₂₁ClF₃N₃O₂
Peso molecolare: 379,81 g/mol
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11553061
CAS Number: 1092352-86-7