Stampa…
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200269-1G PC200269-500MG
APOSPC200269-1GEA 364 EUR
APOSPC200269-1G APOSPC200269-500MG
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Piperazino-2-(2-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₄H₁₄F₃N₅
Peso molecolare: 309,3 g/mol
Punto di fusione: 133…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100243
CAS Number: 1048913-94-5