Stampa…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC200267-1G PC200267-500MG
APOSPC200267-1GEA 364 EUR
APOSPC200267-1G APOSPC200267-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-N'-hydroxy-4-piperidinecarboximidamide
Formula: C₁₂H₁₄ClF₃N₄O
Punto di fusione: 177…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584839
CAS Number: 1221794-66-6