Stampa…
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200265-1G PC200265-500MG
APOSPC200265-1GEA 519 EUR
APOSPC200265-1G APOSPC200265-500MG
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Peso molecolare: 215.988 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14525480
CAS Number: 888327-38-6