Stampa…
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200263-1G PC200263-500MG
APOSPC200263-1GEA 633 EUR
APOSPC200263-1G APOSPC200263-500MG
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆HCl₂F₃IN
Punto di fusione: 156…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025903
CAS Number: 1160474-55-4