1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thiourea 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC200262-1G
PC200262-500MG
APOSPC200262-1GEA
306
EUR
APOSPC200262-1G
APOSPC200262-500MG
1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thiourea 95%
1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-3-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thiourea
Formula:
C₁₄H₉ClF₃N₃OS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20921588 CAS Number: 1353878-23-5 |