Stampa…
2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200260-250MG PC200260-1G
APOSPC200260-250MGEA 261 EUR
APOSPC200260-250MG APOSPC200260-1G
2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅ClF₃N
Punto di ebollizione: 199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697599
CAS Number: 215867-87-1