Stampa…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC200259-1G PC200259-10G PC200259-5G
APOSPC200259-1GEA 74.2 EUR
APOSPC200259-1G APOSPC200259-10G APOSPC200259-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 96%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂BrF₃N₂
Peso molecolare: 226,98 g/mol
Punto di fusione: 41…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09754046
CAS Number: 799557-86-1