Stampa…
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
PC200258-1G PC200258-500MG
APOSPC200258-1GEA 519 EUR
APOSPC200258-1G APOSPC200258-500MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₄BrF₃N₂
Punto di fusione: 214…216 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827794
CAS Number: 1186404-83-0