Stampa…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
PC200256-1G PC200256-500MG
APOSPC200256-1GEA 248 EUR
APOSPC200256-1G APOSPC200256-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Formula: C₉H₈ClF₃N₂O
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18266134
CAS Number: 1311798-09-0