Stampa…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Fornitore: Apollo Scientific
PC200255-1G PC200255-500MG
APOSPC200255-1GEA 248 EUR
APOSPC200255-1G APOSPC200255-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-pyrrolidinol
Formula: C₁₀H₁₀ClF₃N₂O
Peso molecolare: 266,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13561836
CAS Number: 1219980-80-9