Stampa…
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC200254-1G PC200254-500MG
APOSPC200254-1GEA 248 EUR
APOSPC200254-1G APOSPC200254-500MG
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(piperidin-3-yloxy)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16710270
CAS Number: 1242268-26-3