Stampa…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
PC200253-1G PC200253-500MG PC200253-100MG
APOSPC200253-1GEA 1030 EUR
APOSPC200253-1G APOSPC200253-500MG APOSPC200253-100MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
Peso molecolare: 175,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11848102
CAS Number: 132470-83-8